Learn More
Magnesium Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
221.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium Sulfate |
Nombre de nota | 7-Hydrate |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.47 |
Grado | Multi-Compendial/Farmacopea Europea |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.67kg |