Learn More
Bolo de magnesio, diámetro x longitud: 3,175 x 3,175 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781986
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]
Forma: Aprox. 0,04 g/bolo
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium
Color Plata
Nombre de nota Unannealed
Aspecto Silver-colored slug
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Formulario ≈0,04 g/bolo