Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.95% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043298.30
Detalles adicionales : CAS : 7439-95-4 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309438
  • 935.00€ / 250 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7439-95-4
24.305
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnesium
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Especificaciones
Magnesium slug
250g
7439-95-4
Mg
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
Odorless
5462224
Slug
≈0.35g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
MFCD00085308
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
magnesium
24.305
CHEBI:25107
99.95%