Learn More
Magnesium silicate, 99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 043807.18
Detalles adicionales : CAS : 1343-88-0 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310458
  • 176.00€ / 50 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1343-88-0
100.39
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
MgO3Si
MFCD00078249
Especificación
Magnesium silicate
99% (Metal basis)
MFCD00078249
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
140.71
3.21g/cm3 at 20°C
White
1343-88-0
MgO3Si
White powder
100.39
Powder
Odorless
50g