Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium rod, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0in) length, 99.95% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 047073.KM
Detalles adicionales : CAS : 7439-95-4 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1869 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 25 pc.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455065
  • 1076.00€ / paquete de 25
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7439-95-4
24.305
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnesium
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Especificaciones
25 pc.
≈1.4g/piece
7439-95-4
Mg
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
Odorless
5462224
Pieces
Magnesium rod
6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
(metals basis)
MFCD00085308
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
magnesium
24.305
CHEBI:25107
99.95%
Videos
SDS Documentos