Learn More
Varilla de magnesio, 3,3 cm de diámetro x 30 cm de largo, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048350
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium rod
Nombre de nota 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Peso ≈450g/pc
Formulario Varilla, ≈450 g/pz