Learn More
Magnesium powder, -325 mesh, 99.8%, Alfa Aesar
Marca:  Alfa Aesar 010233.22
Detalles adicionales : CAS : 7439-95-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1418 Chem class : 4.3 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301298
  • 67.50€ / 100 g
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Especificaciones
7439-95-4
24.305
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnesium
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Especificaciones
Magnesium
7439-95-4
Mg
-325 Mesh
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
magnesium
5462224
24.3
100g
99.8%
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
24.305
CHEBI:25107
-325 Mesh Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Magnesium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P422-Almacenar el contenido en gas inerte.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
SDS Documentos