missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perclorato de magnesio, reactivo ACS, desecante, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reactivo de oxidación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium perchlorate |
Punto de fusión | 250.0°C |
Nombre de nota | Desiccant |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino, escamas y trozos |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Mg(ClO4)2 |
Índice Merck | 15, 5742 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 993g/L (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.21 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Magnesium perchlorate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'