Learn More
Perclorato de magnesio, reactivo ACS, desecante, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10790862
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
10034-81-8
Cl2MgO8
223.21
MFCD00011102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
magnesio;diperclorato
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
10034-81-8
Cl2MgO8
223.21
MFCD00011102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
magnesio;diperclorato
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Perclorato de magnesio, Cl2MgO8, número CAS-10034-81-8, perclorato de magnesio anhidro, unii-7n77z541yf, ácido perclórico, sal de magnesio, perclorato de magnesio francés, deshidrato, perclorato de magnesio, anhidro, perclorato de magnesio, anhidrona, hsdb 661, diperclorato de magnesio, 500 g, blanco
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium perchlorate
Punto de fusión 250.0°C
Nombre de nota Desiccant
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, escamas y trozos
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Mg(ClO4)2
Índice Merck 15, 5742
Información de solubilidad Solubility in water: 993g/L (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.21
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 8% max. (190°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.