Learn More
Magnesium oxide, White lump, 99.95% (Metals basis), Alfa Aesar™
For Vacuum Deposition
Marca:  Alfa Aesar 014684.36
Detalles adicionales : CAS : 1309-48-4 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376988
  • 1008.00€ / 500 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1309-48-4
40.304
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
14792
O=[Mg]
MgO
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
oxomagnesium
Especificaciones
Magnesium oxide
99.95% (Metals basis)
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
oxomagnesium
14792
Lump
500g
1309-48-4
MgO
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
O=[Mg]
40.304
40.3
White
Videos
SDS Documentos