missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Catalog Number p-7071797
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
20 kg
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]

Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MgO
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'