Learn More
Óxido de magnesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Punto de ebullición | 3600.0°C |
Nombre del producto químico o material | Magnesium oxide |
Punto de fusión | 2800.0°C |
Nombre de nota | Extra Pure |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
Fórmula lineal | MgO |
Fieser | 01,633; 02,256; 07,221; 16,200 |