Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium oxide, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043186.14
Detalles adicionales : CAS : 1309-48-4 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314888
  • 170.00€ / 25 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
1309-48-4
40.304
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
14792
O=[Mg]
MgO
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, magnesium oxide, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
oxomagnesium
Especificación
Magnesium oxide
(metals basis)
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, magnesium oxide, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
O=[Mg]
40.304
40.3
99.99%
Odorless
Air Sensitive
2852°C
1309-48-4
MgO
14,5677
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
oxomagnesium
14792
Powder
3.58g/mL
1.736
3600°C
25g