Learn More
Óxido de magnesio, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314908
84.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
Para deposición al vacío
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent, and a good reference white color for colorimetry. Magneisum oxide microspheres is used for enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also used in groundwater studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 3600°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2852°C
Forma física Masa fundida de 3-6 mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5677
Información de solubilidad Soluble in HCl and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.736
Densidad 3.58 g/mL