Learn More
Óxido de magnesio, 98 %, extra puro, polvo, tamaño de partículas: 99 % < 150 µm (malla - 100), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10792671
40.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 3600.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2800.0°C
Nombre de nota ca 200 Mesh
Color Blanco
Forma física Polvo amorfo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Índice Merck 15, 5741
Información de solubilidad Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.29
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 2% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.58
Densidad 3.5800g/mL