Learn More
Óxido de magnesio, 96 %, ligero, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311639
80.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesio
O=[Mg]
Densidad aparente: 64,07-768,9 kg/m cúb. (4-8 lb./pie cúb.)
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent and an insulator in industrial cables. It acts as a reference material for calorimetry. It is widely used as a basic refractory material for crucibles, a protective coating in plasma displays, an oxide barrier in spin-tunneling devices, an optical material, a component of tubular construction in heating elements, and also in libraries for preserving books. Magnesium oxide microspheres used in enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 3600°C
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide, Light
Punto de fusión 2852°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Información de solubilidad Soluble in acid and ammonia. Insoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3
Índice de refracción 1.736
Aspecto White powder
Densidad 3.58 g/cm3 at 20°C