Learn More
Magnesium iodide, White beads, 99.996% (Metals basis), Alfa Aesar™
Light Sensitive and Hygroscopic
Marca:  Alfa Aesar 014283.03
Detalles adicionales : CAS : 10377-58-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317867
  • 102.00€ / 1 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
10377-58-9
I2Mg
MFCD00049485
Especificación
Magnesium iodide
99.996% (Metals basis)
MFCD00049485
Beads
Odorless
White
10377-58-9
I2Mg
278.12
4.43g/cm3 at 20°C
Light sensitive
1g