Learn More
Magnesium Hydroxide USP/FCC Powder, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca:  Macron Fine Chemicals 5984-12
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Cantidad. 4 x 500g
Envase POLYSTORMOR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548364
  • 266.69€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
1309-42-8
58.319
73981
H2MgO2
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:6637
Especificaciones
Magnesium Hydroxide
FCC/USP
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
magnesium;dihydroxide
73981
58.32
POLYSTORMOR
1309-42-8
H2MgO2
[OH-].[OH-].[Mg+2]
58.319
CHEBI:6637
Powder
4 x 500g
Videos