Learn More
Magnesium Hydroxide, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium Hydroxide |
Punto de fusión | 350°C |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | Mg(OH)2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.32g/mol |
Porcentaje de pureza | 95% |
Grado | Reagent |
Envase | Poly Bottle |
Densidad | 2.39g/cm3 |