Learn More
Hidróxido de magnesio, 95 al 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407602
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-42-8
H2MgO2
58.32
MFCD00011104
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
73981
CHEBI:6637
[OH-].[OH-].[Mg++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1309-42-8
H2MgO2
58.32
MFCD00011104
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
73981
CHEBI:6637
[OH-].[OH-].[Mg++]
Retardante de llama en plásticos, como PVC, ya que produce menos humos tóxicos
It is employed as an additive in certain refractories. It is applied as a non-hazardous alkali in neutralizing acidic wastewater. It is also used in making artificial reefs. It widely used in milk of magnesia antacids and laxatives. Also works as an antiperspirant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium hydroxide
Punto de fusión 360°dec
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95-100.5%
Información de solubilidad Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC magnesio;dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.33
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Aspecto White powder
Densidad 2.36