Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Marca: Alfa Aesar™ 089018.36
Detalles adicionales : CAS : 18972-56-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2853 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 500g |
---|
MgSiF6·xH2O | |
MFCD00016196 |
Especificación
Magnesium hexafluorosilicate hydrate | |
MFCD00016196 | |
166.39 (Anhydrous) | |
1.788g/mL | |
500g |
MgSiF6·xH2O | |
UN2853 | |
Powder | |
120°C (decomposition) |