missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Partículas de magnesio, malla - 12 + 50, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048257
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
magnesio
[Mg]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium
Densidad 1.738
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1869
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.305
Porcentaje de pureza 99.8%
Tamaño de malla -12+50 Mesh
Formulario Partículas, malla ∽- 12 + 50
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium granules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'