Learn More
Magnesium granules, -12+50 mesh, 99.8% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 000870.A1
Detalles adicionales : CAS : 7439-95-4 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1869 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376667
  • 166.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7439-95-4
24.305
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnesium
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Especificación
Magnesium granules
7439-95-4
(metals basis)
MFCD00085308
−12+50 Mesh
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
magnesium
24.305
CHEBI:25107
Granules
Silver to Gray
1kg
99.8% (metals basis)
Mg
UN1869
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
Odorless
5462224
24.305
99.8%