Learn More
Etóxido de magnesio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041564
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2414-98-4
C4H10MgO2
114.43
MFCD00009060
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
164963
magnesio; etanolato
CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2414-98-4
C4H10MgO2
114.43
MFCD00009060
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
164963
magnesio; etanolato
CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium ethoxide
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2O)2Mg
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.