Learn More
Cloruro de magnesio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586446
28.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Botella de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
cloruro de magnesio, cloruro de magnesio, anhidro, dicloruro de magnesio 2+, cloromagnesito, cloruro de magnesio ii, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
cloruro de magnesio, cloruro de magnesio, anhidro, dicloruro de magnesio 2+, cloromagnesito, cloruro de magnesio ii, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1412.0 °C
Nombre del producto químico o material Cloruro magnésico
Punto de fusión 708.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MgCl2
Fieser 11,31
Índice Merck 15,5726
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 540 g/l (20 °C).
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.21
Porcentaje de pureza ≥98.0 % (en sustancia seca)
Grado Pure
Pérdida por secado 1.5 % máx. (105 °C, 2 h)