Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, Puratronic, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3257030
134.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Utilized in the polymerase chain reactions (PCR). Used for dust control, ice control, and road stabilization. Employed in a variety of applications such as fertilizer, mineral supplement for animals, waste water treatment, artificial seawater, textiles, paper, fireproofing agents, cements, and fire extinguishers. Used in several medicines and topical or skin related applications. Acts as a coagulant in the preparation of tofu from soy milk. Acts as an anaesthetic for cephalopods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride hexahydrate
Punto de fusión 117°C (decomposition)
Nombre de nota hexahydrate
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metal basis)
Información de solubilidad Highly soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.30 (95.22 Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Crystalline Aggregates
Densidad 1.57 g/cm3 at 20°C