Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073277
62.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Punto de fusión 117 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 6,5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo