Learn More
Cloruro de magnesio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089760
81.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
magnesio; dicloruro
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
magnesio; dicloruro
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1412.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride
Punto de fusión 708.0°C
Nombre de nota <10 mesh, anhydrous
Color Blanco
Forma física Gránulos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal MgCl2
Fieser 11,310
Índice Merck 15, 5726
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.21
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico