Learn More
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
361.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium Chloride |
Nombre de nota | 6-Hydrate |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | MgCl2·6H2O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.3 |
Grado | FCC/Farmacopea Estadounidense |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.57kg |