Learn More
Cloruro de magnesio, solución acuosa de 1 M, estéril, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493679
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
Código de producto. 15493679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61014.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
El cloruro de magnesio, solución acuosa de 1 M, estéril se utiliza como una excelente fuente de iones de magnesio para la síntesis y la investigación biológica. El cloruro de magnesio se utiliza muy a menudo para suministrar iones de magnesio en diversas aplicaciones de biología molecular, incluyendo reacciones de PCR y tampones. Se utilizó para preparar tampones para lisar células para inmunoprecipitación1 y para preparar medios sin suero para estudios electrofisiológicos de cultivos de cortes cerebrales de rata.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de magnesio, solución acuosa de 1 M, estéril se utiliza como una excelente fuente de iones de magnesio para la síntesis y la investigación biológica. El cloruro de magnesio se utiliza muy a menudo para suministrar iones de magnesio en diversas aplicaciones de biología molecular, incluyendo reacciones de PCR y tampones. Se utiliza para preparar tampón para lisar células para inmunoprecipitación1 y para preparar el medio sin suero para estudios electrofisiológicos de cultivos de cortes cerebrales de ratas.
Solubilidad
Soluble en agua (542 mg/ml a 20 °C), alcohol, metanol (15,5 g/100 g a 0 °C) y etanol (3,61 g/100 g a 0 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Muy higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride
Nombre de nota sterile
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal MgCl2
Información de solubilidad Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C).
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa de 1 M