Learn More
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 448040025
Detalles adicionales : CAS : 56378-72-4 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12604175
  • 269.40€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
56378-72-4
1/4H2O2Mg·5/4H2O
acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
Especificaciones
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
350.0°C
56378-72-4
Mg(OH)2·5H2O
485.69
Plastic drum
2.5kg
1/4H2O2Mg·5/4H2O
acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
Biochemical
Videos
SDS Documentos