Learn More
Magnesium boride, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 088149.06
Detalles adicionales : CAS : 12007-25-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319209
  • 41.20€ / 5 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
12007-25-9
MgB2
MFCD00049752
Magnesium diboride
Especificaciones
Magnesium boride
MgB2
Magnesium diboride
5g
12007-25-9
MFCD00049752
-100 Mesh Powder