Learn More
Magnesium boride, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 088149.22
Detalles adicionales : CAS : 12007-25-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309209
  • 267.00€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
12007-25-9
B2Mg
MFCD00049752
Magnesium diboride
Especificaciones
Magnesium boride
(metals basis)
MgB2
Magnesium diboride
Powder
-100 Mesh
Gray
100g
12007-25-9
B2Mg
MFCD00049752
45.93
99%
Odorless
800°C (decomposition)