Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080173
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
133395-16-1
C4F12MgN2O8S4
584.576
MFCD01321278
DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
bis bis trifluoromethylsulfonyl amino magnesium, magnesium bis trifluoromethanesulfonimide, magnesium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, magnesium ii triflimide, magnesium bistrifluoromethanesulfonimide, magnesium bis trifluoromethylsulfonyl imide, magnesium 2+ bis bistriflylimide anion, bis trifluoromethanesulfonyl imide magnesium ii salt
11851070
magnesio; bis(trifluorometilsulfonil)azanida
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Mg+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
133395-16-1
C4F12MgN2O8S4
584.576
MFCD01321278
DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
bis bis trifluoromethylsulfonyl amino magnesium, magnesium bis trifluoromethanesulfonimide, magnesium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, magnesium ii triflimide, magnesium bistrifluoromethanesulfonimide, magnesium bis trifluoromethylsulfonyl imide, magnesium 2+ bis bistriflylimide anion, bis trifluoromethanesulfonyl imide magnesium ii salt
11851070
magnesio; bis(trifluorometilsulfonil)azanida
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Mg+2]
Magnesium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a strong Lewis acid and used as a catalyst in organic synthesis. It is an electrolyte, which shows high anodic stability used in rechargeable magnesium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto de fusión >200°C
Color Blanco a amarillo
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]2Mg
Cantidad 250 mg
Número UN UN1759
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.58
Forma física Sólido