Learn More
Varilla de cinc magnesio aluminio, 9,53 mm de diámetro, 90 cm de longitud
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014089.RM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317697
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Magnesium Aluminum Zinc rod
Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt%
90 cm
≈111.7g/90cm
9.53mm (0.375 in.) dia., 90cm (35 in.) long
MFCD01074901
Odorless
Varilla, ≈111,7 g/90cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos