Learn More
Óxido de aluminio y magnesio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049800
32.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12068-51-8
Al2MgO4
142.26
MFCD00049475
UAMZXLIURMNTHD-UHFFFAOYSA-N
alumina magnesia, cernel i, dialuminum magnesium tetraoxide, magnesium aluminate mgal2o4, dialuminum;magnesium;oxygen 2-, magnesium aluminate mg alo2 2, aluminum magnesium oxide, aluminum magnesium oxide mgal2o4, magnesium aluminum oxide mgal2o4, aluminate alo21-, magnesium 2:1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12068-51-8
Al2MgO4
142.26
MFCD00049475
UAMZXLIURMNTHD-UHFFFAOYSA-N
alumina magnesia, cernel i, dialuminum magnesium tetraoxide, magnesium aluminate mgal2o4, dialuminum;magnesium;oxygen 2-, magnesium aluminate mg alo2 2, aluminum magnesium oxide, aluminum magnesium oxide mgal2o4, magnesium aluminum oxide mgal2o4, aluminate alo21-, magnesium 2:1
Magnesium aluminum oxide is used in chemical research, chemicals, pharmaceutical research, pharmaceutical intermediates reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium aluminum oxide
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Not soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.26
Porcentaje de pureza 99%