Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium aluminum oxide, 99.9% (metals basis excluding Ca), Ca <25ppm
Marca:  Alfa Aesar™ 036388.06
Detalles adicionales : CAS : 12068-51-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317848
  • 22.20€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12068-51-8
142.26
UAMZXLIURMNTHD-UHFFFAOYSA-N
Al2MgO4
MFCD00049475
alumina magnesia, cernel i, dialuminum magnesium tetraoxide, magnesium aluminate mgal2o4, dialuminum;magnesium;oxygen 2-, magnesium aluminate mg alo2 2, aluminum magnesium oxide, aluminum magnesium oxide mgal2o4, magnesium aluminum oxide mgal2o4, aluminate alo21-, magnesium 2:1
Especificaciones
Magnesium aluminum oxide
(metals basis excluding Ca), Ca <25ppm
MFCD00049475
UAMZXLIURMNTHD-UHFFFAOYSA-N
142.26
99.9%
3 to 12mm
12068-51-8
Al2MgO4
alumina magnesia, cernel i, dialuminum magnesium tetraoxide, magnesium aluminate mgal2o4, dialuminum;magnesium;oxygen 2-, magnesium aluminate mg alo2 2, aluminum magnesium oxide, aluminum magnesium oxide mgal2o4, magnesium aluminum oxide mgal2o4, aluminate alo21-, magnesium 2:1
142.26
Fused Pieces
Odorless
5g