Learn More
Acetato de magnesio tetrahidrato, ACS, 98-102 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3208497
23.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16674-78-5
C4H14MgO8
214.45
MFCD00149214
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
134717
magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16674-78-5
C4H14MgO8
214.45
MFCD00149214
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
134717
magnesium(2+) diacetate tetrahydrate
O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Used as a source of magnesium in biological reactions and as a source of acetate ion in chemical transformations. Acts as an emission control agent in coal combustion process to reduce acid rain. It is involved in glass formation process via the thermal decomposition of solids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Magnesium acetate tetrahydrate
Punto de fusión 80°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Beilstein 3730605
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.45 (142.39 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystals
Densidad 1.454 g/cm3 at 20°C