Learn More
Magnesium acetate tetrahydrate, 99.997% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™
Marca:  Alfa Aesar 010795.22
Detalles adicionales : CAS : 16674-78-5 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316897
  • 352.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
16674-78-5
214.453
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
134717
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
C4H14MgO8
MFCD00149214
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
magnesium;diacetate;tetrahydrate
Especificación
Magnesium acetate tetrahydrate
99.997% (Metal basis)
MFCD00149214
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
214.453
214.45 (142.39anhydrous)
Odorless
100g
16674-78-5
C4H14MgO8
White crystals
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium;diacetate;tetrahydrate
134717
Crystals
White