Learn More
Magnesium acetate tetrahydrate, 99.5%, for analysis, ACROS Organics™
15.50€ - 278.80€
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H6O4Mg·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 214.46
Número MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10399050 SDS Ver documentos Acros Organics
270500050
5g Glass Bottle 15.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10358910 SDS Ver documentos Acros Organics
270500010
1kg Plastic Bottle 99.50€
1 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 58
Añadir a la cesta
13408498 Ver documentos Acros Organics
270500051
5kg Plastic drum 278.80€
5 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 17
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For analysis
Especificaciones
16674-78-5
214.46
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
134717
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
C4H6O4Mg·4H2O
MFCD00149214
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
magnesium;diacetate;tetrahydrate
Especificaciones
Magnesium acetate tetrahydrate
16674-78-5
C4H6O4Mg·4H2O
MFCD00149214
15,5718
Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
10ppm max.
134717
Crystalline Powder
Analysis
10ppm max
5ppm max.
Authentic
Glass Bottle
50ppm max.
50ppm max.
80.0°C
5g
p.a.
99.5% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Mg·4H2O
15,196
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium;diacetate;tetrahydrate
214.46
214.46
99.5%
100ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
0.001% max. (as N)
White
8 to 9 (5% soln. at 20°C)