Learn More
Alfa Aesar™ Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate, typically 98+% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 012532.18
Detalles adicionales : CAS : 14024-56-7 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377367
  • 73.40€ / 50 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
14024-56-7
222.523
AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
25113476
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
C10H14MgO4
MFCD00150168
4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
magnesium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
Especificación
Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
260°C (decomposition)
14024-56-7
C10H14MgO4
4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
222.523
222.52 (Anhydrous)
≥98% (typically)
White
50g
(metals basis)
MFCD00150168
AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
magnesium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
25113476
Powder