Learn More
Beschreibung
- The MagFlex-96 aNAP System is capable of processing up to 96 samples per run, it delivers high-quality DNA or RNA from a wide range of sample types, including blood, tissues, cells, swabs, plants, microbes, and environmental samples
- With user-friendly preset programs and rapid processing, the system ensures consistent results and minimal hands-on time
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Nucleic Acid Extraction System |
| Sample Type | Tissue, Blood, Bacteria, Fresh or Frozen Plant Tissue, Tissue Homogenate |
| Suitable Downstream Analysis | Next-Generation Sequencing |
| Volume (Metric) Processing | 50 to 1000 μL |
| Plates per Deck | 6 |
| Format | 96-well Plate |
| Capacity | 96 Samples/Run |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?