missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAGEA11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MAGEA11 |
---|---|
Concentración | 0.16 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814674
|
Proteintech
15474-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16804674
|
Proteintech
15474-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAGEA11 is a member of the MAGEA gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 80% sequence identity between each other. The promoters and first exons of the MAGEA genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEA genes are expressed at a high level in a number of tumors of various histologic types, and are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta. The MAGEA genes are clustered on chromosome Xq28. They may be implicated in some hereditary disorders, such as dyskeratosis congenita.Especificaciones
MAGEA11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P43364 | |
4110 | |
MAGEA11 Fusion Protein Ag7778 | |
Primary | |
-20°C | |
MAGEA11 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cancer/testis antigen 1.11, CT1.11, MAGE 11, MAGE 11 antigen, MAGE11, MAGEA 11, MAGEA11, melanoma antigen family A, 11, Melanoma associated antigen 11 | |
MAGEA11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |