missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Macrophage Inhibitory Peptide

For cellular and molecular biology applications

341.00€ - 1367.00€

Especificaciones

Tipo de producto Macrophage Inhibitory Peptide
Peso molecular 344.41
Requisitos de almacenamiento -30° to -10°C
Secuencia H-Thr-Lys-Pro-OH
Para utilizar con (aplicación) A tripeptide of the second constant domain of human immunoglobulin G. Inhibitor of macrophage functions
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15406009 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J63844.MF
50mg 341.00€
50 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
15495999 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J63844.MD
250mg 1367.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Macrophage Inhibitory Peptide
-30° to -10°C
A tripeptide of the second constant domain of human immunoglobulin G. Inhibitor of macrophage functions
Tuftsin (1-3)
HPLC
344.41
H-Thr-Lys-Pro-OH
Powder
RUO

For Research Use Only