missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma Macro Cuvettes, 110-QS (pair)

Highly pure Suprasil™ quartz glass cuvette with a PTFE stopper.

Marca:  Hellma 110-5-PK-40

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930421

  • 480.02€ / paquete de 2


Fecha estimada de envío
17-12-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • High-purity Suprasil™ quartz construction
  • UV/VIS range
  • PTFE stoppers included
Especificaciones

Especificaciones

Suprasil Quartz
PTFE
PTFE Stoppers
Base Thickness: 1.5 mm
9.5 mm
1750 μL
5 mm
46 mm
2/Pk
200 - 2500 nm
12.5 mm
Videos
Documentos