Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
584.33€ - 2224.20€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Disolventes | Disolventes orgánicos al 100 % |
Temperatura | 30°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tipo de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tipo de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15320421
|
Thermo Scientific™
088460 |
5 μm | 7,8 mm | 300 mm | Exclusión por tamaño |
2224.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11302073
|
Thermo Scientific™
074696 |
5 μm | 4 mm | 300 mm | Exclusión por tamaño |
1749.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11312073
|
Thermo Scientific™
074697 |
5 μm | 4 mm | 50 mm | Exclusión por tamaño |
584.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11392073
|
Thermo Scientific™
075592 |
5 μm | 4 mm | 150 mm | Exclusión por tamaño |
1327.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15590244
|
Thermo Scientific™
088790 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm | Exclusión por tamaño |
1326.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15580244
|
Thermo Scientific™
088789 |
5 μm | 2,1 mm | 300 mm | Exclusión por tamaño |
1569.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
Columnas de SEC de alto rendimiento para análisis de mAb- Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
- Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
- La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
- Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
- Las columnas están disponibles en partículas de 5 µm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
Especificaciones
5 μm | |
300 Å | |
30°C | |
Exclusión por tamaño |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
Disolventes orgánicos al 100 % | |
MAbPac | |
Exclusión por tamaño |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.