Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-20
Utilice esta columna para separar anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos de mAb y variantes oxidadas por cromatografía de interacción hidrófoba (HIC).
Marca:  Thermo Scientific™ 088554
1587.52 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15324695
  • 1905.79€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice la columna para HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 para la separación de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos de mAb y variantes oxidadas por cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC). La composición química única de esta columna de sílice ofrece una alta resolución y una selectividad excelente. La avanzada tecnología de unión de superficie proporciona una excelente estabilidad química, una alta resolución y una exclusiva selectividad optimizada para mAbs que se diferencia de otras fases HIC.
Características de la columna MAbPac HIC-20 
Esta columna se basa en partículas de sílice de 5 µm esféricas, de gran pureza y poros grandes (1.000 Å) con grupos funcionales 
de alquilo amidas exclusivos que ofrecen: 
  • Selectividad óptima para mAbs y variantes relacionadas
  • Una excelente separación de fragmentos de mAb y variantes oxidadas
  • Alta resolución y alta eficacia 
  • Compatible con disolventes orgánicos y fases móviles acuosas 
  • Estabilidad de columna resistente
Especificaciones
Especificaciones
Columna analítica
250 mm
5 μm
1000 Å
Sílice
Sílice esférico, de alta pureza
Interacción hidrófoba
4,6 mm
8000 psi (550 bar)
De 2 a 9
60°C
MAbPac
Interacción hidrófoba
Bio-LC
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.