missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAB21L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10971-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817713

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This antibody is supposed to recognize both MAB21L2 and its homolog MAB21L1.

Required for eye morphogenesis. May promote the survival of proliferating retinal progenitor cells.
Especificaciones

Especificaciones

MAB21L2
Polyclonal
Unconjugated
MAB21L2
mab 21 like 2 (C. elegans), MAB21L2, Protein mab 21 like 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10586, 23937, 680102
-20°C
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BPP1, Q9Y586
MAB21L2
MAB21L2 Fusion Protein Ag1423
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales