Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)8 Methyl-PEG-Amine Compound
Ma(PEG)n: compuestos de polietilenglicol con tapón de metilo y amina que contienen entre 4 y 24 unidades de PEG; se utilizan para aplicaciones de modificación de superficie y pegilación molecular.
308.00€ - 1222.00€
Especificaciones
Reactividad química | aldehído |
---|---|
Descripción | MA(PEG)8 Pierce |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a -20 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Tipo de etiqueta | Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes |
Fracción reactiva | Amina, amina primaria |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10045893
|
Thermo Scientific™
26113 |
MA(PEG)8; 1g |
1222.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11801415
|
Thermo Scientific™
26112 |
MA(PEG)8; 100 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n son reactivos de polietilenglicol con terminación de metilo y amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
Los compuestos de MA(PEG)n tienen la forma metil-PEGn-amina y son ideales para derivar superficies y moléculas con números discretos (n = 4, 8, 12, 24) de grupos de etilenglicol. Utilice cualquier química reactiva a la amina (por ejemplo, éster EDC o NHS) para las superficies de PEGilato, proteínas u otras moléculas con un número preciso de unidades de PEG hidrófilas no inmunogénicas.Características destacadas:
- Los compuestos puros de tamaño específico garantizan un control completo de la PEGilación
- Compuestos de cadena recta con amina primaria de extremo simple
- Adaptable a diversos procedimientos de modificación
Recomendada para:
- Superficies de carboxilato o amina de PEGilato Añada masa inerte a proteínas, inmunógenos, compuestos de fármacos y sondas Mejore la solubilidad (disminuir la agregación) de proteínas o péptidos sin afectar la función Proteja las proteínas de la proteólisis
Especificaciones
aldehído | |
Tras su recepción, almacenar el producto a -20 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Amina, amina primaria | |
Sólido | |
Compuesto de aminas |
MA(PEG)8 Pierce | |
Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes | |
8 unidades de etilenglicol | |
Agua |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.