Learn More
m-Xililenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758986
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
1477-55-0
C8H12N2
136.2
MFCD00008119
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
15133
[3-(aminometil)fenil]metanamina
C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
1477-55-0
C8H12N2
136.2
MFCD00008119
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
15133
[3-(aminometil)fenil]metanamina
C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material m-Xylylenediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 265°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2NH2)2
Índice de refracción 1.5700 to 1.572
Cantidad 5 mL
Beilstein 13, IV, 293
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido